Learn More
Corning™ Polycarbonate (PC) Centrifuge Bottles: Translucent
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Descrizione
Two easy grip cap styles: standard and high performance with silicone O-Ring
Note: Caps are not interchangeable among different materials or sizes.
- Wide-mouth design improves liquid handling.
- Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
- Extra-thick walls for durability
- Leak-free processing at maximum rated speeds
- Polypropylene bottles are autoclavable at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Order Info
Caps are not interchangeable among different size/material bottles.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8 once |
| Colore | Translucent |
| Include | Tappo a vite |
| Materiale | Polycarbonate |
| N. per custodia | 36/Cs. |
| N. per confezione | 4/Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Orange |
| Graduazioni | 25 to 250 mL |
| Vedi altri risultati |