Learn More
Corning™ Tappi in polietilene per sistema di provette in gruppi Costar
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Descrizione
- Sigillare ogni provetta per lo stoccaggio
- Strisce a 8 tappi; 12 strisce per sacchetto; 10 sacchetti per confezione
- Sterili
- Non trattate
Specifica
Specifica
| Product Type | Strip di 8 tappi |
| Materiale | Polietilene |
| Colore | Trasparente |
| N. per confezione | 12/Pk. |
| N. per custodia | 120/Cs. |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema per serie di provette da 1.2 ml a 98 pozzetti |