Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polietilentereftalato (PET)
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 ml
Diametro (sistema metrico):
17 mm
30 mm
Lunghezza (sistema metrico):
114 mm
118.5 mm
119 mm
Imballaggio:
In rack
Senza rack
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot.
- Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStar™ cap or the original plug seal cap.
- Sterile. RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic.
- 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only.
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
Order Info
Rack incluso
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore chiusura | Arancione |
| Diameter (English) Outside | 1,2in. |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Monouso | Sì |
| Materiale | PET |
| Include | Tappo sigillante, rack |
| N. per custodia | 500 |
| N. per confezione | 25 |
| Vedi altri risultati |