Learn More
Corning™ Provette per centrifuga in polietilentereftalato (PET)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-193445 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 ml
Diametro (sistema metrico):
17 mm
30 mm
Lunghezza (sistema metrico):
114 mm
118.5 mm
119 mm
Imballaggio:
In rack
Senza rack
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 10272861
Marca: Corning™ 430053
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In PET trasparente rigido per una visibilità ottimale. Provette da centrifuga in polietilene tereftalato (PET) Corning™ caratterizzate da fondo conico e tappi a tenuta in polietilene ad alta densità, per provette da centrifuga superiori.
  • Corning centrifuge tubes feature black printed graduations and a large white marking spot.
  • Available with your choice of cap styles: the advanced Corning CentriStar™ cap or the original plug seal cap.
  • Sterile. RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
  • 95 kPA (14 psi) pressure tested – plug seal cap only.
PP = polypropylene, PET = polyethylene terephthalate, RCF = relative centrifugal force (x g).
Order Info
Rack incluso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura Arancione
Diameter (English) Outside 0.7 in.
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Monouso
Materiale PET
N. per custodia 500
N. per confezione 50
Imballaggio Senza rack
Sterilità Sterile
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 119 mm
Capacità (sistema imperiale) 0.507 oz.
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Plug
Closure Included Yes
Writing Area Ampia area bianca per marcatura
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Si
Product Type Provetta per centrifuga
RCF max 3600 xG