Learn More
Corning™ Piastre piene in polistirene da 384 pozzetti
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10481242 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Trattamento superficiale:
High Binding
Non trattata
Coperchio:
With Lid
Without Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10481242
Marca: Corning™ 3702
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from clear medical grade polystyrene for strength and visibility. Corning™ 384-Well Clear Polystyrene Microplates present an excellent solution for cell culture and colorimetric (absorbance) assays. Use 364-well microplates for laboratory miniaturization and automation.
  • Total well volume of 112 μL; working well volume of 20 μL – 80 μL
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • The 384-well Universal Optics NBS microplate is manufactured using an advanced polymer with high clarity and improved chemical resistant properties.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Formato Standard
    Coperchio Without Lid
    Matrice 16 x 24
    Colore Clear
    Materiale Polystyrene
    No. of Wells 384
    Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 80 μL
    Sterilità Non-sterile
    Trattamento superficiale Non trattata
    Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
    Da utilizzare con (applicazione) Hydrophobic in nature and binds bio-molecules through passive interactions. Suitable for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions.
    N. per custodia 100/Cs.
    N. per confezione 25/Pk.
    Quantità 100/Cs.