Learn More
Corning™ Piastre piene in polistirene da 384 pozzetti
Manufactured from clear medical grade polystyrene for strength and visibility. Corning™ 384-Well Clear Polystyrene Microplates present an excellent solution for cell culture and colorimetric (absorbance) assays. Use 364-well microplates for laboratory miniaturization and automation.
722.30€ - 788.91€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
Colore | Clear |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 384 |
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Coperchio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Trattamento superficiale | Coperchio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10134431
|
Corning™
3700 |
High Binding | Without Lid |
788.91€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10481242
|
Corning™
3702 |
Non-treated | Without Lid |
722.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10544961
|
Corning™
3680 |
Non-treated | With Lid |
763.20€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Specifications
Standard | |
Clear | |
384 | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. |
16 x 24 | |
Polystyrene | |
20 to 80 μL | |
100/Cs. |