Learn More
Corning™ Pouring Rings
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
GL 32
GL 45
Materiale:
ETFE
Polypropylene
Colore:
Clear
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
These are various sizes and types of screw caps for use with media bottles.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.6 in. |
| Diametro collo esterno (sistema imperiale) | 1.77 in. |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 45 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 41 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| N. per custodia | 50/Cs. |
| N. per confezione | 10/Pk. |
| Quantità | 50 Pk. |
| Sterilità | Non sterile |
| Vedi altri risultati |