Learn More
Corning™ Piastre per colture di tessuti Primaria™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10506552 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
39.14 mm
60 mm
100 mm
Area di coltura:
21.29 cm2
58.95 cm2
9.6 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
2.5 to 3 mL
Da 16 a 17.5 ml
Da 6 a 7 ml
Altezza (sistema metrico):
15 mm
11.05 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10506552
Marca: Corning™ 353802
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Superficie in polistirene modificata per una migliore coltura cellulare. Le piastre per colture di tessuti Corning™ Primaria™ sono dotate di superfici piatte in polistirene otticamente trasparenti per una visualizzazione al microscopio senza distorsione delle cellule.
The Corning Primaria surface features a unique mixture of oxygen-containing (negatively charged) and nitrogen-containing (positively charged) functional groups on the polystyrene surface. The surface supports the growth of cells that can exhibit poor attachment or limited differentiation potential when cultured on traditional TC surfaces, including neuronal, primary, endothelial, and tumor cells. The surface consistency of each lot is confirmed by electron spectroscopy chemical analysis (ESCA).
  • Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
  • Stable, permanent surface modification
  • Optically clear
  • Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
Order Info
Confezione in stile medico a strappo di colore rosso; disponibile in tre misure; fornitura di 20 per custodia in colli da 200; con coperchi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Colore Clear
Area di coltura 21.29 cm2
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Miscela di gruppi anionici e cationici funzionali
Tipo Cell Culture Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 6 a 7 ml
Include Lid
N. per custodia 200/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm