Learn More
Corning™ Piastre per colture di tessuti Primaria™
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Descrizione
The Corning Primaria surface features a unique mixture of oxygen-containing (negatively charged) and nitrogen-containing (positively charged) functional groups on the polystyrene surface. The surface supports the growth of cells that can exhibit poor attachment or limited differentiation potential when cultured on traditional TC surfaces, including neuronal, primary, endothelial, and tumor cells. The surface consistency of each lot is confirmed by electron spectroscopy chemical analysis (ESCA).
- Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
- Stable, permanent surface modification
- Optically clear
- Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
Order Info
Confezione in stile medico a strappo di colore rosso; disponibile in tre misure; fornitura di 20 per custodia in colli da 200; con coperchi
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 17.5 mL (Well) |
| Colore | Clear |
| Area di coltura | 58.95 cm2 |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Trattamento superficiale | Miscela di gruppi anionici e cationici funzionali |
| Tipo | Cell Culture Dish |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 16 a 17.5 ml |
| Vedi altri risultati |