Learn More
Corning™ ProCulture 12 mm Probe Insertion Fittings For Vertical Sidearm Flask
Enhances cell culture productivity
275.39€
Specifica
Colore chiusura | Orange |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Descrizione | 1.2 cm |
Diametro (sistema metrico) chiusura | 45 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For vertical sidearm flasks |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10058061
|
Corning™
4519-108 |
Oxygen probe insertion fitting |
275.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10271692
|
Corning™
4519-110 |
pH probe insertion fitting |
275.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10194012
|
Corning™
4519-128 |
Temperature probe insertion fitting |
275.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Used to secure pH, O2, or temperature sensors in large spinner flasks with vertical sidearms
- Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
- The 316 sensors are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
- The fittings are completely autoclavable.
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
Specifica
Orange | |
1.2 cm | |
For vertical sidearm flasks | |
1/Cs. | |
GL 45 | |
Reusable | |
Screw Cap | |
45 mm (approx.) |
Polypropylene | |
45 mm | |
PET insert, Viton O-rings, Polypropylene-sealing cap, Noryl nuts | |
1/Pk. | |
Autoclavable | |
Non-sterile | |
12 mm |