Learn More
Corning™ Reusable 12 mm Probe Insertion Fittings For Vertical Sidearm Flask
Codice prodotto. 10058061 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Oxygen Probe Insertion Fitting
Temperature Probe Insertion Fitting
pH Probe Insertion Fitting
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10058061
Marca: Corning™ 4519108
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Enhances cell culture productivity
  • Used to secure pH, O2­, or temperature sensors in large spinner flasks with vertical sidearms
  • Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
  • The 316 sensors are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
  • The fittings are completely autoclavable.
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione 1.2 cm
Diametro (sistema metrico) chiusura 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For vertical sidearm flasks
Include PET insert, Viton O-rings, Polypropylene-sealing cap, Noryl nuts
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Oxygen Probe Insertion Fitting
Dimensioni filo GL 45
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Dimensione chiusura 45 mm (approx.)