Learn More
Corning™ Reusable Media Handling Fittings
Codice prodotto. 10367762 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Tubing:
0.31 cm
0.31, 0.63 cm
0.63 cm
1.27 cm
Descrizione:
1 tube; Tube style: Straight
2 tubes; Tube style: Straight
Da utilizzare con (apparecchiatura):
36 L Vertical Sidearm Flask
8 or 15 L Vertical Sidearm Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10367762
Marca: Corning™ 4519118
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Introduce medium aseptically into larger Spinner Flasks with vertical sidearms during cell culture
  • Used to introduce medium aseptically into large spinner flasks with vertical sidearms.
  • Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
  • Gas filters are PTFE, 0.2 μm porosity.
  • The 316 stainless steel tubes are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
  • The fittings are completely autoclavable.
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione 2 tubes; Tube style: Straight
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/4 in.
Diameter (Metric) Tubing 0.63 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 36 L Vertical Sidearm Flask
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Product Type Media handling fitting
Dimensioni filo GL 45
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Dimensione chiusura 45 mm (approx.)