Learn More
Corning™ Reusable Glass Spinner Flasks
Codice prodotto. 10678832 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diametro (sistema metrico) collo centrale:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) collo centrale unitSize
10678832 250 mL 80 mm 7 cm Pezzo
10158431 3000 mL 186 mm 12 cm Pezzo
10210532 125 mL 70 mm 7 cm Pezzo
10522112 8 L 234 mm 10 cm Pezzo
10477681 1 L 125 mm 10 cm Pezzo
10371972 3000 mL 186 mm 10 cm Pezzo
10689022 6 L 234 mm 14 cm Pezzo
10643243 3000 mL 186 mm 14 cm Pezzo
10648832 6 L 234 mm 10 cm Pezzo
10361972 500 mL 100 mm 10 cm Pezzo
10 options
Codice prodotto. 10678832
Marca: Corning™ 4500250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-performance
  • Baffles enhance aeration and agitation of contents of the flask.
  • Unique impeller design ensures optimal stirring.
  • Sidearm designs permit easy access of 25 mL and 50 mL pipets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.1 in.
Diametro (sistema metrico) coperchio centrale 7 cm
Diametro (sistema metrico) collo centrale 7 cm
Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale 2.4 cm
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 3.2 cm
Diametro (sistema metrico) tappo braccio laterale 3.2 cm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema imperiale) 7.2 in.
Altezza (sistema metrico) 18.5 cm
Include Flat center cap and 2 angled side arms
Stile collo Ad angolo
N. per custodia 1/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Angolo del braccio laterale 45°
Aperture del braccio laterale 2
Dimensioni filo GL 32
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm