Learn More
Corning™ PTFE-Coated Magnetic Stir Bars
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25.4 mm
50.8 mm
76.2 mm
Diametro (sistema metrico):
9.5 mm
19 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1 in.
2 in.
3 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.37 in.
0.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Corning magnetic stir bars are polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.37 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All PC-200 and 400 Series hot plates and stirrers |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 9.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25.4 mm |
| Materiale | Magnet |
| Quantità | 1 |