Learn More
Corning™ PTFE-Coated Magnetic Stir Bars
Codice prodotto. p-150036 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25.4 mm
50.8 mm
76.2 mm
Diametro (sistema metrico):
9.5 mm
19 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1 in.
2 in.
3 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.37 in.
0.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10183943
Marca: Corning™ 400430
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use in Corning Hotplate Stirrers
Corning magnetic stir bars are polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical ­resistance. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.37 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) All PC-600 series hot plates and stirrers
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema metrico) 9.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Materiale Magnet
Quantità 1