Learn More
Corning™ PTFE-Coated Stir Bars
Codice prodotto. 10327673 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25.4 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PC-200 Hot Plates/Stirrers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10327673
Marca: Corning™ 409021
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for use with Scholar™ PC-171 stirrers
  • PTFE-coated for increased chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.31 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) PC-200 Hot Plates/Stirrers
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Materiale Magnet
Quantità 1