Learn More
Corning™ PureCoat™ E cm Mimetic Multi-Flask
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15349830
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Collagen I Peptide
Fibronectin Peptide
Area di coltura:
525 cm2
875 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 15349830
Marca: Corning™ 356274
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Features multi-layers with vented cap
Corning ECM mimetic surfaces and substrates contain biologically active, synthetic, animal-free peptides that have been rationally designed to mimic the cell attachment motifs of native ECM proteins. The peptides enable optimal cell binding and signaling in a broad range of serum-free, xeno-free, and animal-free media formulations, supporting the propagation and differentiation of a range of stem, progenitor, and primary cell types.
Corning PureCoat cultureware is coated with biologically active, synthetic, animal-free peptides that are covalently linked to a proprietary surface to provide a highly consistent, cost-effective alternative to self-coated extracellular peptides. The proprietary covalent linkage orients the peptides for optimal binding and signaling.
Compliance
cGMP manufacturing compliant (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione 2 per pack x 4
Stile collo Straight
N. per custodia 8/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale PureCoat E cm Mimetic Collagen I Peptide
Sterilità Sterile
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Vented
Area di coltura 525 cm2
Trattamento superficiale Collagen I Peptide