Learn More
Corning™ Reusable PFA Low-Form Beakers
Codice prodotto. 11347851 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 11347851
Marca: Corning™ 1003P50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Translucent PFE with raised graduation scale
These beakers are translucent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.53 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 3.9 cm
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale PFA
Da utilizzare con (applicazione) For High Temperature and Chemical Resistance
Altezza (sistema imperiale) 2.32 in.
Altezza (sistema metrico) 5.9 cm
Incrementi 10 mL
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 68°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 20°C
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità DIN, ASTM Class A and B
Scale Raised Scale
Stile Griffin