Learn More
Corning™ Reusable Phenolic Screw Caps With Rubber Liners
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Descrizione
These caps are fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps have a glued-in, white rubber liner.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Phenolic Resin |
| N. per custodia | 144/Cs. |
| N. per confezione | 144/Pk. |
| Colore chiusura | Black |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Tipo di chiusura | Rubber Liner |