Learn More
Corning™ Reusable Plastic Beakers with Handle and Spout
Codice prodotto. 11367851 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
pezzi 8
Codice prodotto. 11367851
Marca: Corning™ 1015P250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.03 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 7.7 cm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For High Temperature and Chemical Resistance
Altezza (sistema imperiale) 4.52 in.
Altezza (sistema metrico) 11.5 cm
Include Handle, Spout
Incrementi 5 mL
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 68°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 20°C
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità DIN, ASTM Class A and B
Scale Blue Graduated Scale
Stile Griffin