Learn More
Corning™ Reusable Plastic Beakers with Handle and Spout
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
pezzi 8
Descrizione
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3.03 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.7 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | For High Temperature and Chemical Resistance |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.52 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 11.5 cm |
| Include | Handle, Spout |
| Incrementi | 5 mL |
| Vedi altri risultati |