Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Blue Graduations
Codice prodotto. 15767477 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Graduazioni:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15767477
Marca: Corning™ 4985P1L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Translucent polypropylene; with polypropylene screw cap.
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a PP cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 1 L
Materiale Polypropylene
Graduazioni 200 mL
Stile collo Narrow Mouth
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Tipo di chiusura Screw Cap