Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Blue Graduations
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Graduazioni:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Translucent polypropylene flasks are manufactured with blue graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a PP cap.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Graduazioni | 10 mL |
| Stile collo | Narrow Mouth |
| N. per custodia | 6/Cs. |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |