Learn More
Corning™ Reusable Plastic Erlenmeyer Flasks with Red Graduations
Codice prodotto. 17223554 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Graduazioni:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 17223554
Marca: Corning™ 4990P50
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Translucent polymethylpentene; with polypropylene screw cap
Translucent polymethylpentene flasks are manufactured with red graduations for reference. The flasks have a screw neck and are supplied with a PP cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polipropilene
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Graduazioni 10 mL
Stile collo Narrow Mouth
N. per custodia 6/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Tipo di chiusura Screw Cap