Learn More
Corning™ Reusable Polypropylene Low-Form Beakers, Graduated
Codice prodotto. p-4089265 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 11327841
Marca: Corning™ 1000P25
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
Translucent polypropylene beakers printed with blue graduations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Semitrasparente
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.2 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 cm
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For High Temperature and Chemical Resistance
Altezza (sistema imperiale) 1.85 in.
Altezza (sistema metrico) 4.7 cm
Incrementi 5 mL
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 68°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 20°C
Tipo Becher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità DIN, ASTM Class A and B
Scale Blue Graduated Scale
Stile Griffin