Learn More
Corning™ Robolids with Corner Notch
Codice prodotto. 10702973 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Formato:
384-Well Robolid
96-Well Robolid
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10702973
Marca: Corning™ 3089
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For use with automation equipment
  • Combines the sealing ability of a storage mat with the rigidity of a plastic lid
  • Designed for repeated application and removal by automation and for preventing short-term evaporation
  • Silicone sealing plugs for organic solvent resistance and low extractables
  • Can be used manually or with automation
  • Order Info
    Available in 96- and 384-well formats.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Sterilità Non-sterile
    No. of Wells 384
    N. per custodia 50/Cs.
    N. per confezione 25/Pk.
    Formato 384-Well Robolid