Learn More
Corning™ Tappi a vite per provette per coltura monouso
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
Da 13 a 415
Da 15 a 415
Da 18 a 415
Altezza (sistema metrico):
13.5 mm
16 mm
17.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
Descrizione
Made of a phenolic compound. These caps have a white rubber liner.
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | Da 13 a 415 |
| Materiale rivestimento interno | Gomma |
| Product Type | Tappo a vite |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Fenolico |
| Colore | Nero |
| Altezza (sistema metrico) | 13.5 mm |
| N. per confezione | 1000/Pk. |
| N. per custodia | 1000/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette per coltura monouso |