Learn More
Corning™ Selenous Acid (Sodium Salt)
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Shown to promote proliferation of MDCK cells in serum-free medium
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 2° to 8°C |
| Product Type | Selenous Acid |
| Quantità | 1000 mg |