Learn More
Corning™ Cilindri graduati riutilizzabili con scala metrica singola
Codice prodotto. 11307871 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 11307871
Marca: Corning™ 3022P2L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polipropilene traslucido con graduazioni in rilievo nei punti principali della scala
Translucent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the ­primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated 'To Contain'. Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale PP (polipropilene)
Tolleranza ±20 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 3/Cs.
Calibrazione Per contenuto
Monouso Reusable
Diametro (sistema imperiale) 3.3 in.
Bilancia Single
Diametro (sistema metrico) 8.4 cm
Graduazioni 20 ml
Autoclavabile
Temperatura max 60 °C
Suddivisione 20 ml
Forma Round
Sterilità Non-sterile
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 18.97 in.
Altezza (sistema metrico) 482 mm
Tipo Cilindro graduato