Learn More
Corning™ Cilindri graduati riutilizzabili con scala metrica singola
Codice prodotto. 11357861 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
Codice prodotto. 11357861
Marca: Corning™ 3022P100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polipropilene traslucido con graduazioni in rilievo nei punti principali della scala
Translucent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the ­primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated 'To Contain'. Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale PTFE (polipropilene)
Tolleranza ±1 ml
Certificazione/Conformità ISO 6706
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 12/Cs.
Calibrazione Per contenuto
Monouso Reusable
Diametro (sistema imperiale) 1.22 in.
Bilancia Single
Diametro (sistema metrico) 3.1 cm
Graduazioni 1 ml
Autoclavabile
Temperatura max 60 °C
Suddivisione 1 ml
Forma Round
Diameter (Metric) Inside 31 mm
Diameter (English) Inside 1.22 in.
Sterilità Non-sterile
Base Type Esagonale
Altezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Tipo Cilindro graduato