Learn More
Corning™ Cilindri graduati riutilizzabili con scala metrica singola
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 3
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
Descrizione
Translucent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated 'To Contain'. Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy.
Specifica
Specifica
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Tolleranza | ±1 ml |
| Certificazione/Conformità | ISO 6706 |
| N. per confezione | 1/Pk. |
| N. per custodia | 12/Cs. |
| Calibrazione | Per contenuto |
| Monouso | Reusable |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.02 in. |
| Bilancia | Single |
| Diametro (sistema metrico) | 2.6 cm |
| Vedi altri risultati |