Learn More
Corning™ Single-Use Bags for HYPERStack™ Vessels
Used to add media, trypsin, or quenching substrates to complete cell culture in an entirely closed solution
183.00€ - 200.00€
Specifica
Descrizione pellicola | ULDPE |
---|---|
N. per confezione | 1/Pk. |
Quantità | Each |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dettagli porta | Stile dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dettagli porta | Stile dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15543861
|
Corning™
91-200-77 |
20 L | Port 1-12 L x 0.118 I.D. x 0.164 in. O.D. PVC tubing, 0.37 in. x 0.12 in. reducer, Port 2-male MPC connector with 0.37 in. barb female MPC cap, male luer connector with female luer cap, swabbable valve, bag port with 0.5 in. barb | Heat sealable flexible tubing |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17293574
|
Corning™
91-200-75 |
5 L | Port 1-12 L x 0.118 I.D. x 0.164 in. O.D. PVC tubing, 0.37 in. x 0.12 in. reducer, Port 2-male MPC connector with 0.37 in. barb female MPC cap, male luer connector with female luer cap, swabbable valve, bag port with 0.5 in. barb | Heat sealable flexible tubing |
195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17203584
|
Corning™
91-200-76 |
5 L | 14 L x 0.37 I.D. x 0.62 in. O.D. chemically resistant, heat sealable flexible tubing, female MPC connector with 0.37 in. barb male MPC cap, male luer connector with female luer cap, swabbable valve, bag port with 0.5 in. barb | PVC tubing |
200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
These single-use bags can be connected to tubing via tube welding or by using the pre-assembled multipurpose connectors. They can be used to add media, trypsin, or quenching substrates to complete cell culture in an entirely closed solution.Film type: ULDPE
Corning media certificates are available on our Resource Library.
Specifica
ULDPE | |
1/Pk. | |
Each |