Learn More
Corning™ Surface Modified Stripwell™ Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10756482 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Trattamento superficiale:
DNA-Bind
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10756482
Marca: Corning™ 2506
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Four surface chemistries suit every type of assay
Corning™ Stripwell™ microplates may be used in a variety of laboratory assays. The flat bottom strips are designed to easily break apart and are pre-assembled in an “egg-crate” style strip holder that allows each individual well to be positioned back into the microplate once broken.
  • Stripwell microplates have 96-well flat bottom polystyrene format.
  • Low volume and standard Stripwell microplates have well volumes of 190 μL and 360 μL, respectively.
  • 1 x 8 strips are designed to fit only one way into the strip holder, eliminating the chance of misorientation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Strip Plate
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type DNA-Bind
Colore Clear
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 75 to 200 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale DNA-Bind
Total Volume (Metric) Well 360 μL
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) In-vitro diagnostic assays
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Quantità 50/Cs.