Learn More
Corning™ Synthemax™ Surface Microplates
Codice prodotto. 11874624 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Synthemax-R
Synthemax-T
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11874624
Marca: Corning™ 3877
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Unique synthetic surface coated
The surface supports the expansion of stem cells in their undifferentiated state and enables directed differentiation into specialized cell types. Unique synthetic surface mimics natural cell environment.
  • Ready to use surface
  • 6 well format uniformly coated
  • Quality tested for lot-to-lot consistency
  • Recommended working volume 1.9mL to 2.9mL
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Individually wrapped
  • Sterilized by gamma irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Content And Storage Room Temperature
Area di coltura 9.5 cm2
Matrice 2 x 3
Colore Clear
Product Type 6-Well Synthemax™-T Surface Multiwell Microplate
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 16.8 mL
No. of Wells 6
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.9 to 2.9 mL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Synthemax-T
Forma pozzetto Round, Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Surface supports the expansion of stem cells in their undifferentiated state and enables directed differentiation into specialized cell types
Quantità 12/Cs.