Learn More
Corning™ Matracci per coltura cellulare T75 a U
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4911063 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
275 ml
Tipo di chiusura:
Phenolic
Tappo con sfiato
Tappo sigillante
Rivestimento superficiale:
Nessuno
TC-Treated
Tissue Culture Treated
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15350591
Marca: Corning™ 430641U
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per migliorare le potenzialità d'impiego mantenendo lo stesso ambiente di crescita cellulare dei design precedenti. Le fiasche per colture cellulari a U Corning™ hanno una forma ergonomica con numero di spigoli ridotto, per un miglior raschiamento delle cellule e l'uso con una pipetta di dimensioni maggiori.
  • Cap Style: Available with Vented, Phenolic, or Plug Seal cap
  • 75 cm2 cell growth area
  • Fewer corners for easier scraping
  • Easier grip with better access to the cap
  • Tissue culture-treated surface
  • Nonpyrogenic
  • Resin meets USP Class VI specifications
  • Sterile to SAL 10-6
  • 100% leak tested
  • BSE/TSE compliant
  • Canted neck
  • Molded-in graduations for volumetric measurement estimation
  • Optional pipet removal of liquid via the pipet divot
  • Access for up to 50mL pipets
  • Stable stacking design
  • USP Class VI polystyrene
  • Manufactured in compliance with cGMP standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 9.2 oz.
Capacità (sistema metrico) 275 ml
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Coltura cellulare
Include Numeri di lotto per una facile tracciabilità
Stile collo Inclinato
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale Tissue Culture Treated
Graduated Sì
Sterilità Sì
Tipo di chiusura Tappo con sfiato
Area di coltura 75 cm2
I prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca. Non destinati all'uso nell'ambito di procedure diagnostiche o terapeutiche.