Learn More
Corning™ Piastra trattata per colture di tessuti
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10556661 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Area di coltura:
148 cm2
21 cm2
500 cm2
55 cm2
9 cm2
Forma:
Round
Square
Con griglia:
Gridded
Not Gridded
N. per confezione:
10/Pk.
20/Pk.
4/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 480
pezzi 500
pezzi 60
Codice prodotto. 10556661
Marca: Corning™ 430165
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Trattate per colture di tessuti (TC) per un'adesione e una crescita ottimali di cellule adesione-dipendenti. Piastre per colture di tessuti Corning™: la soluzione per crescita e mantenimento di cellule in vitro.
  • Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment
  • Ultra-Low Attachment surface dishes feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation
  • 10 dishes/bag are available for 100 mm dishes (Cat. No. 430293)
  • 245 mm square dishes offer 500 cm2 growth surface
  • Stacking beads aid in handling
  • Vents provide consistent gas exchange
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431110, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
Order Info
Le quantità delle confezioni differiscono. Controllare la tabella di ordinazione per i dettagli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 2.7 mL (Well)
Colore Trasparente
Area di coltura 9 cm2
Monouso Single-use
Con griglia Not Gridded
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Trattamento per colture di tessuti (TC)
Tipo Cell Culture Petri Dish
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.8 to 2.7 mL
Include Lid
N. per custodia 500/Cs.
N. per confezione 20/Pk.
Size 35 mm dia.
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) 35 mm