Learn More
Corning™ PYREX™ TD Disposable Shorty Serological Pipets, Sterile
Codice prodotto. 10160163
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
50 mL
Lunghezza (sistema metrico):
215 mm
358 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 50
Codice prodotto. 10160163
Marca: Corning™ 7078B50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sterile, plugged pipet is calibrated To Deliver.
These shorty pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, are ideal for use in confined areas. The 5, 10, and 25 mL sizes have tooled tops. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. Packaged in plastic bags so several can be removed without contaminating the entire pack. ISO color-coding is printed directly on the tear strip.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Cat. No. 7078B-50 features negative and reverse graduations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.5 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 14.09 in.
Graduazioni negative 3 mL
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Multi-pack
Volume (sistema imperiale) 1.69 oz.
Colore Viola
Volume (sistema metrico) 50 mL
Lunghezza (sistema metrico) 358 mm
Tipo Pipetta sierologica