Learn More
Corning™ Provette per PCR in polipropilene Thermowell™ GOLD
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-2826383 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Trasparente
Tipo di chiusura:
A cupola
Piatto
Volume (sistema metrico):
0.2 ml
0.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10022142
Marca: Corning™ 3750
Le provette Thermowell GOLD sono indicate per le apparecchiature automatizzate quanto quelle originali del produttore
Individual PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer. Tubes are RNase-/DNase-free, are autoclavable at 121°C, and withstand centrifugation to 10,000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Colore chiusura Trasparente
Colore Trasparente
Volume (sistema metrico) 0.5 ml
Quantità Confezione da 500
Materiale chiusura Polipropilene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Blocchi riscaldanti per ottimizzare il trasferimento di calore
Forma Conico
Sterilità Non-sterile
Materiale Polipropilene
Forza max 10000 x g
Tipo di chiusura Piatto
Autoclavabile
Formato Provetta
Product Type Provetta per PCR a parete sottile