Learn More
Corning™ Provette per PCR in polipropilene Thermowell™ GOLD
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Trasparente
Tipo di chiusura:
A cupola
Piatto
Volume (sistema metrico):
0.2 ml
0.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Individual PCR tubes are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer. Tubes are RNase-/DNase-free, are autoclavable at 121°C, and withstand centrifugation to 10,000 x g.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Colore chiusura | Trasparente |
| Colore | Trasparente |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 ml |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Blocchi riscaldanti per ottimizzare il trasferimento di calore |
| Forma | Conico |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polipropilene |
| Vedi altri risultati |