Learn More
Corning™ Matracci di Erlenmeyer monouso in policarbonato da due e tre litri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10410292 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
3000 ml
Forma del fondo:
Con frangiflutti
Senza frangiflutti
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 10410292
Marca: Corning™ 431253
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In policarbonato otticamente trasparente per garantire un'ottima visibilità e durata. Le fiasche di Erlenmeyer monouso in policarbonato Corning™ da due e tre litri sono ideali per agitatori per colture.
  • Fernbach design increases surface area for gas exchange
  • Made from optically-clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Baffled bottoms improve mixing and increase gas exchange
  • Vent caps supplied in every case of product for applications requiring sterile gas exchange
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 101.44 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Filettato
Capacità (sistema metrico) 3000 ml
Materiale Policarbonato
Da utilizzare con (applicazione) Per agitatori per colture
Stile collo Wide Mouth
N. per custodia 4/Cs.
N. per confezione 1/Pk.
Monouso Sì
Mouth Style Larga
Sterilità Sì
Forma del fondo Con frangiflutti
Tipo di chiusura Vented
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.