Learn More
Corning™ Puntali per pipette universali: Confezione sfusa
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 200 μl
1 to 200 μL
100 - 1000 μl
100 to 1000 μL
Colore:
Blu
Blue
Giallo
Natural
Stile punta:
Beveled, Round
Rotondo
Round
Imballaggio:
1000 Tips/Bag, 1 Bag/Cs.
1000 Tips/Bag, 10 Bags/Cs.
1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Cs.
1000 Tips/Bag, 1000 Tips/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
Descrizione
Designed to assure a reliable fit with major brand pipetters
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
- 1–200μL tips are graduated at 10, 50 and 100μL
- 100–1000μL tips are graduated at 250, 500, and 1000μL
- Choice of sterile or nonsterile
- Bulk packed tips are nonsterile and very economical
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 100 - 1000 μl |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Blu |
| Formato | BUlk |
| Stile punta | Rotondo |
| Imballaggio | 1000 Tips/Bag, 1 Bag/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
| Graduato | Sì |
| Materiale | Polipropilene |