Learn More
Corning™ Puntali per pipette universali: in rack
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10641462 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 200 μl
1 to 200 μL
Da 100 a 1000 μl
Colore:
Blu
Giallo
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 10641462
Marca: Corning™ 4863
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to assure a reliable fit with major brand pipetters
  • Corning universal fit tips are designed to provide a reliable fit with most major brand pipettors. (A Pipet Tip Compatibility Guide can be requested or downloaded from the Corning website).
  • Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery.
  • 1-200 μL universal fit tips are graduated at the 250 μL, 500 μL, and 1,000 μL volumes.
  • Select from three packaging options: Stack rack tips feature a stack of five racks, each containing 96 tips, for a total of 480 tips in a space-saving design. Bulk packed tips are nonsterile and economical.
  • RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 to 200 μL
Sterilità Non sterile
Colore Natural
Formato In rack
Stile punta Round
Imballaggio Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Materiale Polipropilene