Learn More
CORO1C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | CORO1C |
|---|---|
| Concentrazione | 0.22 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16843554
|
Proteintech
14749-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16833554
|
Proteintech
14749-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Coronin 3 is associated with the aggression and metastasis of hepatocellular carcinoma. Coronins are a family of highly evolutionary conserved proteins reportedly involved in the regulation of actin cytoskeletal dynamics, although only coronin 3 has been shown to be related to cancer cell migration.Specifica
| CORO1C | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q9ULV4, Q9WUM4 | |
| 23603, 23790, 501841 | |
| CORO1C Fusion Protein Ag6488 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CORO1C |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CORO1C, Coronin 1C, Coronin 3, CRNN4, HCRNN4 | |
| Coro1c | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |