Learn More
PEPperCHIP™ SARS-CoV-2 Proteome Microarray
Codice prodotto. 16544780
Click to view available options
:
Size: 75.4 x 25 x 1 mm
Codice prodotto. 16544780
Marca: PEPperCHIP™ SPC.051.001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
SARS-CoV-2 Proteome Microarray with 4,883 virus specific peptides printed in duplicate. The microarray can be used for epitope mapping, serum screening, or biomarker discovery.
  • Microarray Content: Full proteome of Whole proteome of Wuhan seafood market pneumonia virus isolate Wuhan-Hu-1 (GenBank ID: MN908947.3) as overlapping linear peptides
  • Peptide Length/Overlap: 15 aa / 13 aa
  • Number of Peptides/Spots: 4,883 peptides printed in duplicate and HA and polio control peptides
  • Related Products: PEPperCHIP Incubation Tray 3/1, PEPperCHIP anti-HA control antibodies, PepSlide Analyzer
Specifica
Rivestimento PEGMA/PMMA
Descrizione Research Use Only
Quantità 1 array copy per microarray
Method of Attachment Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Colore Transparent
Codice a barre Individual barcode for each microarray
Materiale Microscopic Glass
Tipo High-density Peptide Microarray
Da utilizzare con (applicazione) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 75.4 x 25 mm