Learn More
PEPperCHIP™ Coronavirus HCoV-EMC/2012 Proteome Microarray
Codice prodotto. 16397768
Click to view available options
:
Quantity: 1 Slide
Codice prodotto. 16397768
Marca: PEPperCHIP™ SPC.035.001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Coronavirus HCoV-EMC/2012 Proteome Microarray with 3818 virus specific peptides printed in duplicate. The microarray can be used for epitope mapping, serum screening or biomarker discovery.
  • Microarray Content: Full proteome of human coronavirus HCoV-EMC/2012: replicase polyprotein 1ab, S protein, ORF3 protein, ORF4a protein, ORF4b protein, ORF5 protein, E protein, M protein, N protein, ORF8b protein
  • Peptide Length/Overlap: 15 aa/ 12 aa (replicase polyprotein 1ab) and 15aa/ 13aa (S, E, M, N proteins, ORF proteins 3, 4a, 4b, 5, 8b)
  • Number of Peptides: 3818 printed in duplicate and HA, polio and c-Myc control peptides
Specifica
Rivestimento PEGMA/PMMA
Descrizione 1 array copy per microarray
Quantità 1 Slide
Method of Attachment Combinatorial peptide synthesis by amino acid laser printing
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Colore Transparent
Status giuridico RUO
Codice a barre Individual barcode for each microarray
Materiale Microscopic Glass
Tipo High-density Peptide Microarray
Da utilizzare con (applicazione) Antibody validation, epitope mapping, serum screening, biomarker discovery
Sterilità Non-sterile
Dimensions (LxW) 75.4 x 25 mm