Learn More
Masterflex™ Corrugated FEP Tubing
Codice prodotto. 11898013
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11898013
Marca: Masterflex™ 0640760
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High flexibility and chemical resistance.
  • Corrugations prevent kinking and help tubing retain shape without limiting pressure or vacuum abilities.
  • Custom extruded.
  • Can be cut to desired length.
  • Sold in 5-ft lengths.
  • Alternating sections of corrugated (10-in. length), and noncorrugated (2-in. length), with noncorrugated 1-in. lengths at both ends.
  • Accepts compression fittings.
Specifica
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-61;USP;3A;European Pharmacopoeia;NSF-51
Diametro (sistema metrico) interno 5.6 mm
Materiale FEP
Diametro (sistema metrico) esterno 6.4 mm
Overall Length (Metric) 1.5 m
Spessore (sistema metrico) 0.41275 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -184°C
Colore Semitrasparente
Pressione massima 250 psi
Livello di vuoto Withstands 27-in. Hg vacuum
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C