Learn More
Masterflex™ Corrugated FEP Tubing
Codice prodotto. 11888013
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.35 mm
9.39 mm
17.2 mm
Pressione massima:
120 psi
200 psi
250 psi
Spessore (sistema metrico):
0.4 mm
0.8 mm
Da utilizzare con:
Barbed fittings
Compression fittings
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11888013
Marca: Masterflex™ 0640752
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Providing high flexibility and excellent chemical resistance, this Corrugated FEP Tubing maintains its shape and prevents kinking.
  • Does not limit pressure or vacuum abilities
  • Sold in lengths of 5 feet, each length has alternating sections of corrugated and noncorrugated tubing, with noncorrugated sections at both ends
  • Temperature range from −184° to +205°C
  • Withstands 27 in. Hg vacuum
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 9.39 mm
Materiale FEP
Diametro (sistema metrico) esterno 10.1 mm
Overall Length (Metric) 1.5 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con Barbed fittings
Min. Operating Temperature (Metric) -184°C
Quantità confezione 1 Each
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Pressione massima 200 psi
Livello di vuoto 27 in. Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 205°C