Learn More
Corning™ Costar™ 384-Well Polypropylene Storage Block
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non trattata |
| Forma pozzetto | circolare |
| Vedi altri risultati |