Learn More
Corning™ Costar™ 384-Well Polypropylene Storage Block
Rigid sidewalls for optimal performance in automated handling
333.32€ - 1048.39€
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Colore Clear
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
10554581
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
3964
Sterile
333.32€
pezzi 25
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10266141
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
3965
Non-sterile
1048.39€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning polypropylene microplates offer both small volume and large volume (blocks) well formats to meet assay and storage requirements.
Specifica
Specifica
ANSI
Without Lid
Clear
384
Round
5/Pk.
Standard
16 x 24
Polypropylene
Non-treated
For high throughput applications requiring added volume