Learn More
Corning™ Costar™ 8-Pette™ and 12-Pette™ Multichannel Pipetters
Codice prodotto. 10417611 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Numero di canali:
8
12
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10417611
Marca: Corning™ 4880
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Adjustable volume pipetters can use any number of channels without affecting pipetting accuracy
  • Design ergonomico con impugnatura a pistola che elimina l'affaticamento del pollice durante procedure ripetitive di pipettaggio
  • Stelo di regolazione del volume micrometrico per un'impostazione facile e veloce in incrementi di 0.5μ l da 20 a 200μ l
  • Grilletto dell'espulsore del puntale separato per evitare espulsioni accidentali del puntale
  • Ciascuna unità viene ispezionata e calibrata per accuratezza e precisione entro ±2 %
  • Completamente autoclavabili
  • Risultati dei test di accuratezza e precisione inclusi in ogni unità
Order Info
Compatibili con tutti i puntali universali Fisherbrand™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Numero di canali 12
Product Line Costar 8-Pette and 12-Pette
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 20 a 200 μl